Stampa…
3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46760-1G OR46760-250MG
APOSOR46760-1GEA 261 EUR
APOSOR46760-1G APOSOR46760-250MG
3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
Formula: C₉H₁₁BrN₄O
Peso molecolare: 271,114 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30487814
CAS Number: 2044713-81-5