Stampa…
1-tert-Butyl-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46759-1G OR46759-250MG
APOSOR46759-1GEA 118 EUR
APOSOR46759-1G APOSOR46759-250MG
1-tert-Butyl-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
1-tert-Butyl-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Formula: C₉H₁₂N₄O
Peso molecolare: 192,218 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11207433
CAS Number: 1094377-59-9