Stampa…
1-tert-Butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46758-1G OR46758-250MG
APOSOR46758-1GEA 114 EUR
APOSOR46758-1G APOSOR46758-250MG
1-tert-Butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
1-tert-Butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₉H₁₁ClN₄
Peso molecolare: 210,663 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11104747
CAS Number: 1100365-45-4