Stampa…
6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46755-1G OR46755-250MG
APOSOR46755-1GEA 568 EUR
APOSOR46755-1G APOSOR46755-250MG
6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
Formula: C₉H₈N₂S
Peso molecolare: 176,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19599987
CAS Number: 101045-94-7