Stampa…
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46746-1G OR46746-250MG
APOSOR46746-1GEA 201 EUR
APOSOR46746-1G APOSOR46746-250MG
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate 97%
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate
Formula: C₇H₈BrNO₃
Peso molecolare: 234,047 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24387374
CAS Number: 1380089-33-7