Stampa…
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46745-1G OR46745-250MG
APOSOR46745-1GEA 198 EUR
APOSOR46745-1G APOSOR46745-250MG
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone
Formula: C₁₀H₁₀Cl₂O₂
Peso molecolare: 233,091 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32066842
CAS Number: 501659-26-3