Stampa…
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46744-1G OR46744-250MG
APOSOR46744-1GEA 72.7 EUR
APOSOR46744-1G APOSOR46744-250MG
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Formula: C₇H₇BrS
Peso molecolare: 203,099 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16618635
CAS Number: 29481-32-1