Stampa…
L-Tryptophan benzyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46743-1G OR46743-5G
APOSOR46743-1GEA 50.9 EUR
APOSOR46743-1G APOSOR46743-5G
L-Tryptophan benzyl ester
L-Tryptophan benzyl ester
Formula: C₁₈H₁₈N₂O₂
Punto di fusione: 77…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683457
CAS Number: 4299-69-8