Stampa…
2-Hydroxybutanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR46723-1G OR46723-250MG OR46723-500MG OR46723-2.5G OR46723-5G
APOSOR46723-1GEA 304 EUR
APOSOR46723-1G APOSOR46723-250MG APOSOR46723-500MG APOSOR46723-2.5G APOSOR46723-5G
2-Hydroxybutanenitrile
2-Hydroxybutanenitrile
Formula: C₄H₇NO
Peso molecolare: 85,104 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042729
CAS Number: 4476-02-2