1-Methylcyclopropanecarboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR46718-1G
OR46718-50MG
OR46718-250MG
OR46718-500MG
APOSOR46718-1GEA
589
EUR
APOSOR46718-1G
APOSOR46718-50MG
APOSOR46718-250MG
APOSOR46718-500MG
1-Methylcyclopropanecarboxamide
1-Methylcyclopropanecarboxamide
Formula:
C₅H₉NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11845570 CAS Number: 15910-91-5 |