Stampa…
Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR46691-1G OR46691-100MG OR46691-250MG OR46691-500MG
APOSOR46691-1GEA 580 EUR
APOSOR46691-1G APOSOR46691-100MG APOSOR46691-250MG APOSOR46691-500MG
Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28976442
CAS Number: 87808-27-3