Stampa…
2-Formylbenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR46684-1G OR46684-250MG OR46684-500MG OR46684-2.5G
APOSOR46684-1GEA 679 EUR
APOSOR46684-1G APOSOR46684-250MG APOSOR46684-500MG APOSOR46684-2.5G
2-Formylbenzoyl chloride
2-Formylbenzoyl chloride
Formula: C₈H₅ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13173767
CAS Number: 117886-88-1