2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR46682-1G
OR46682-250MG
OR46682-500MG
OR46682-2.5G
APOSOR46682-1GEA
497
EUR
APOSOR46682-1G
APOSOR46682-250MG
APOSOR46682-500MG
APOSOR46682-2.5G
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Formula:
C₈H₇ClO₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12025162 CAS Number: 49639-13-6 |