Stampa…
3-Acetylbenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR46681-1G OR46681-250MG OR46681-500MG
APOSOR46681-1GEA 510 EUR
APOSOR46681-1G APOSOR46681-250MG APOSOR46681-500MG
3-Acetylbenzoyl chloride
3-Acetylbenzoyl chloride
Formula: C₉H₇ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13174028
CAS Number: 31076-85-4