Stampa…
2-Amino-5-chlorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR46680-1G OR46680-250MG OR46680-500MG
APOSOR46680-1GEA 627 EUR
APOSOR46680-1G APOSOR46680-250MG APOSOR46680-500MG
2-Amino-5-chlorobenzoyl chloride
2-Amino-5-chlorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₅Cl₂NO
Peso molecolare: 190.027 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09901791
CAS Number: 910230-30-7