2-(4-(Dimethylamino)phenyl)acetyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR46679-1G
OR46679-250MG
OR46679-500MG
APOSOR46679-1GEA
1040
EUR
APOSOR46679-1G
APOSOR46679-250MG
APOSOR46679-500MG
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)acetyl chloride
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)acetyl chloride
Formula:
C₁₀H₁₂ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27950360 CAS Number: 39889-72-0 |