Stampa…
2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR46669-1G OR46669-50MG OR46669-250MG OR46669-500MG OR46669-5G
APOSOR46669-1GEA 497 EUR
APOSOR46669-1G APOSOR46669-50MG APOSOR46669-250MG APOSOR46669-500MG APOSOR46669-5G
2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₅Cl₂NO
Peso molecolare: 190.027 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13174154
CAS Number: 227328-16-7