3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR46618-1G
OR46618-250MG
OR46618-5G
APOSOR46618-1GEA
255
EUR
APOSOR46618-1G
APOSOR46618-250MG
APOSOR46618-5G
3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Formula:
C₁₀H₁₅BO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06801745 CAS Number: 312931-06-9 |