Stampa…
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46616-1G OR46616-250MG OR46616-5G
APOSOR46616-1GEA 92.8 EUR
APOSOR46616-1G APOSOR46616-250MG APOSOR46616-5G
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonamide
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅BrClNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18390303
CAS Number: 1261499-12-0