Stampa…
2-Bromo-6-isopropylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-2-isopropylphenol
OR46615-1G OR46615-250MG OR46615-5G
APOSOR46615-1GEA 720 EUR
APOSOR46615-1G APOSOR46615-250MG APOSOR46615-5G
2-Bromo-6-isopropylphenol
2-Bromo-6-isopropylphenol
Formula: C₉H₁₁BrO
Peso molecolare: 215,087 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16997221
CAS Number: 129976-32-5