Stampa…
Pyridine-3-sulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Sulphamoylpyridine, 3-(Aminosulphonyl)pyridine
OR46603-1G OR46603-5G
APOSOR46603-1GEA 63.8 EUR
APOSOR46603-1G APOSOR46603-5G
Pyridine-3-sulphonamide 98%
Pyridine-3-sulphonamide
Formula: C₅H₆N₂O₂S
Punto di fusione: 106…111 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690712
CAS Number: 2922-45-4