Stampa…
N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46601-1G OR46601-5G
APOSOR46601-1GEA 44.4 EUR
APOSOR46601-1G APOSOR46601-5G
N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected hydrochloride 97%
N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected hydrochloride
Formula: C₉H₂₀N₂O₂·ClH
Punto di fusione: 138…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04973126
CAS Number: 1188263-67-3