Stampa…
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46588-5G OR46588-1G
APOSOR46588-5GEA 168 EUR
APOSOR46588-5G APOSOR46588-1G
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
Formula: C₇H₇BrO₂S
Peso molecolare: 235,098 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14155650
CAS Number: 170355-38-1