Stampa…
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46581-1G OR46581-5G
APOSOR46581-1GEA 306 EUR
APOSOR46581-1G APOSOR46581-5G
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
Formula: C₁₃H₁₁NO₂S₂
Peso molecolare: 277,362 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20926232
CAS Number: 23503-68-6