Stampa…
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3,4-Dihydro-2H-pyran-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-pyran
OR46579-1G OR46579-250MG
APOSOR46579-1GEA 764 EUR
APOSOR46579-1G APOSOR46579-250MG
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₉BO₃
Peso molecolare: 210,078 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13195758
CAS Number: 1046811-99-7