Stampa…
5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46578-1G OR46578-5G
APOSOR46578-1GEA 205 EUR
APOSOR46578-1G APOSOR46578-5G
5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₃
Peso molecolare: 192,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03840712
CAS Number: 90417-53-1