3-Bromo-5-nitrobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-nitrobenzene, 3-Bromo-5-(bromomethyl)nitrobenzene
Formula:
C₇H₅Br₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11040230 CAS Number: 139194-80-2 UN: 3261 ADR: 8,II |