Stampa…
4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-cyano-6-nitroaniline, 2-Amino-3-bromo-5-cyanonitrobenzene
OR46543-1G OR46543-5G OR46543-10G
APOSOR46543-1GEA 62.6 EUR
APOSOR46543-1G APOSOR46543-5G APOSOR46543-10G
4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 95%
4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
Peso molecolare: 242,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22383659
CAS Number: 1239720-33-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III