Stampa…
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-6-cyano-1H-benzimidazole, 4-Bromo-1H-benzo[d]imidazole-6-carbonitrile
OR46541-1G OR46541-250MG OR46541-5G
APOSOR46541-1GEA 109 EUR
APOSOR46541-1G APOSOR46541-250MG APOSOR46541-5G
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Formula: C₈H₄BrN₃
Peso molecolare: 222.041 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22558167
CAS Number: 1360921-11-4