3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆BrIO Punto di fusione: 120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09745849 CAS Number: 188813-08-3 |