Stampa…
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromo-2-iodophenyl)methanol
OR46536-1G OR46536-250MG OR46536-5G
APOSOR46536-1GEA 178 EUR
APOSOR46536-1G APOSOR46536-250MG APOSOR46536-5G
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrIO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391656
CAS Number: 1261438-69-0