Stampa…
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46535-1G OR46535-250MG
APOSOR46535-1GEA 72.5 EUR
APOSOR46535-1G APOSOR46535-250MG
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Formula: C₁₀H₉BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08062347
CAS Number: 56893-25-5