Stampa…
Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2-chloro-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 5-amino-2-chloropyridine-4-carboxylate
OR46528-1G OR46528-250MG OR46528-5G
APOSOR46528-1GEA 179 EUR
APOSOR46528-1G APOSOR46528-250MG APOSOR46528-5G
Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 186,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848213
CAS Number: 1073182-59-8