Stampa…
Methyl 2,6-dimethylisonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2,6-dimethylpyridine-4-carboxylate
OR46524-1G OR46524-250MG
APOSOR46524-1GEA 281 EUR
APOSOR46524-1G APOSOR46524-250MG
Methyl 2,6-dimethylisonicotinate
Methyl 2,6-dimethylisonicotinate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,189 g/mol
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656351
CAS Number: 142896-15-9