Stampa…

3-Bromoisoxazole

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 3-Bromo-1,2-oxazole

OR46500-1G OR46500-250MG OR46500-5G
APOSOR46500-1GEA 114 EUR
APOSOR46500-1G APOSOR46500-250MG APOSOR46500-5G
3-Bromoisoxazole
3-Bromoisoxazole
Formula: C₃H₂BrNO
Peso molecolare: 147,958 g/mol
Punto di ebollizione: 182…183 °C
Densità: 1,812 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07778379
CAS Number: 111454-71-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR