Stampa…
Piperidine-4-sulphonyl chloride, N-CBZ protected, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-sulphonyl chloride, Benzyl 4-(chlorosulphonyl)piperidine-1-carboxylate
OR4649-1G OR4649-500MG
APOSOR4649-1GEA 98.9 EUR
APOSOR4649-1G APOSOR4649-500MG
Piperidine-4-sulphonyl chloride, N-CBZ protected, grado tecnico
Piperidine-4-sulphonyl chloride, N-CBZ protected
Formula: C₁₃H₁₆ClNO₄S
Peso molecolare: 317,788 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664659
CAS Number: 287953-54-2
UN: 1759
ADR: 8,III