Stampa…
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Carboxy-1,3-dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
OR4637-1G OR4637-5G
APOSOR4637-1GEA 256 EUR
APOSOR4637-1G APOSOR4637-5G
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁N₃O₃
Peso molecolare: 221,213 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00206670
CAS Number: 439109-76-9