Stampa…
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4632-1G OR4632-250MG OR4632-5G
APOSOR4632-1GEA 176 EUR
APOSOR4632-1G APOSOR4632-250MG APOSOR4632-5G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide 95+%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide
Formula: C₆H₈N₄OS
Peso molecolare: 184,219 g/mol
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126685
CAS Number: 89533-28-8