Stampa…
Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR46261-1G OR46261-250MG
APOSOR46261-1GEA 576 EUR
APOSOR46261-1G APOSOR46261-250MG
Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate, grado tecnico
Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate
Formula: C₁₂H₁₃ClO₄S
Peso molecolare: 288,747 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32219476
CAS Number: 2407349-26-0
UN: 3261
ADR: 8,III