Stampa…
2,3-Butylene carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Dimethylethylene carbonate, 4,5-Dimethyl-1,3-dioxolan-2-one
OR46258-1G OR46258-250MG
APOSOR46258-1GEA 444 EUR
APOSOR46258-1G APOSOR46258-250MG
2,3-Butylene carbonate
2,3-Butylene carbonate
Formula: C₅H₈O₃
Peso molecolare: 116,115 g/mol
Punto di ebollizione: 85 °C (0,06 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060135
CAS Number: 4437-70-1