Stampa…
(+)-Corey lactone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3aS,4R,5S,6aR)-5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, (-)-Corey Lactone Diol, (3aS,4R,5S,6aR)-5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-2-one
OR46256-1G OR46256-5G
APOSOR46256-1GEA 85.8 EUR
APOSOR46256-1G APOSOR46256-5G
(+)-Corey lactone 95%
(+)-Corey lactone
Formula: C₈H₁₂O₄
Peso molecolare: 172,178 g/mol
Punto di fusione: 114…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274285
CAS Number: 76704-05-7