Stampa…
2-Bromo-3-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR46249-1G OR46249-250MG
APOSOR46249-1GEA 579 EUR
APOSOR46249-1G APOSOR46249-250MG
2-Bromo-3-iodoaniline
2-Bromo-3-iodoaniline
Formula: C₆H₅BrIN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391614
CAS Number: 111721-76-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III