Stampa…
3-Bromo-5-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR46248-1G OR46248-250MG OR46248-5G
APOSOR46248-1GEA 400 EUR
APOSOR46248-1G APOSOR46248-250MG APOSOR46248-5G
3-Bromo-5-iodoaniline
3-Bromo-5-iodoaniline
Formula: C₆H₅BrIN
Punto di fusione: 75…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743665
CAS Number: 31948-87-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III