Stampa…
4-Iodostyrene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46241-1G OR46241-250MG OR46241-5G
APOSOR46241-1GEA 219 EUR
APOSOR46241-1G APOSOR46241-250MG APOSOR46241-5G
4-Iodostyrene
4-Iodostyrene
Formula: C₈H₇I
Punto di fusione: 40…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00045321
CAS Number: 2351-50-0