Stampa…
2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,4-diazine hydrobromide
OR46239-1G OR46239-5G
APOSOR46239-1GEA 401 EUR
APOSOR46239-1G APOSOR46239-5G
2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide 95%
2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide
Formula: C₅H₅BrN₂·BrH
Peso molecolare: 253,923 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23105761
CAS Number: 1421789-94-7