Stampa…
3-Chloro-5-iodoanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46237-1G OR46237-250MG
APOSOR46237-1GEA 343 EUR
APOSOR46237-1G APOSOR46237-250MG
3-Chloro-5-iodoanisole
3-Chloro-5-iodoanisole
Formula: C₇H₆ClIO
Punto di ebollizione: 87…89 °C (1,5 mm Hg)
Densità: 1,8961 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393318
CAS Number: 861800-86-4