Stampa…
3-(Chlorosulphonyl)azetidine, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: tert-Butyl 3-(chlorosulphonyl)azetidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(chlorosulphonyl)azetidine
OR46226-1G OR46226-250MG
APOSOR46226-1GEA 568 EUR
APOSOR46226-1G APOSOR46226-250MG
3-(Chlorosulphonyl)azetidine, N-BOC protected
3-(Chlorosulphonyl)azetidine, N-BOC protected
Formula: C₈H₁₄ClNO₄S
Peso molecolare: 255,719 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11040529
CAS Number: 1310732-18-3
UN: 1759
ADR: 8,III