Stampa…
5-Bromo-2-iodophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46220-10G OR46220-25G OR46220-5G
APOSOR46220-10GEA 236 EUR
APOSOR46220-10G APOSOR46220-25G APOSOR46220-5G
5-Bromo-2-iodophenol 98%
5-Bromo-2-iodophenol
Formula: C₆H₄BrIO
Peso molecolare: 298,904 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16999931
CAS Number: 858855-11-5