Stampa…
5-Bromo-2-chloroiodobenzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46215-25G OR46215-5G OR46215-100G
APOSOR46215-25GEA 87 EUR
APOSOR46215-25G APOSOR46215-5G APOSOR46215-100G
5-Bromo-2-chloroiodobenzene 95+%
5-Bromo-2-chloroiodobenzene
Formula: C₆H₃BrClI
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07780669
CAS Number: 774608-49-0