Stampa…
3,5-Diiodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR46151-1G OR46151-250MG
APOSOR46151-1GEA 238 EUR
APOSOR46151-1G APOSOR46151-250MG
3,5-Diiodopyridine
3,5-Diiodopyridine
Formula: C₅H₃I₂N
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01928488
CAS Number: 53710-18-2